Przejdź do
A9655
Auramine O
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonim(y):
4,4′-(Imidocarbonyl)bis(N,N-dimethylaniline) monohydrochloride, Basic Yellow 2, Pyoctaninum aureum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
861,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21N3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.83
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-567-2
MDL number:
Colour Index Number:
41000
Beilstein/REAXYS Number:
4030061
861,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Auramine O, Dye content ≥80 %, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
yellow to green
mp
>250 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 1 mg/mL, yellow to orange
λmax
370 nm in H2O, 432 nm in H2O
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
InChI key
KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
General description
Certified for use by fluorescence microscopy in Churukian′s modification of Truant′s fluorescent method for acid fast bacilli on paraffin sections.
Auramine O is used for the staining of acid-fast organisms like coccidia. Along with carbol, it generates brilliant yellow fluorochrome of tubercle bacilli. It is effective in detecting positive cases of tuberculosis. Auramine O binds to the mycolic acid in the bacterial cell wall.
Application
Auramine O has been used to study its absorption by a natural biopolymer poly (γ-glutamic acid).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
86103051362SMB00177
Auramine analytical standard
Supelco
51362
Auramine
description
Dye content ≥80 %, certified by the BSC
description
Dye content 85 %, certified by the BSC
description
analytical standard
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
color
yellow to green
color
-
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
form
powder
form
powder or chunks
form
-
form
solid
solubility
ethanol: 1 mg/mL, yellow to orange
solubility
95% ethanol: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow to very deep yellow
solubility
-
solubility
-
composition
Dye content, ≥80%
composition
Dye content, 85%
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Auramine O
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Co się dzieje?
WGK 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)