Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 882,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32N5O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
501.47
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
882,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)OCOP(=O)(COCCn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H32N5O8P/c1-19(2,3)17(26)30-11-32-34(28,33-12-31-18(27)20(4,5)6)13-29-8-7-25-10-24-14-15(21)22-9-23-16(14)25/h9-10H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H2,21,22,23)
InChI key
WOZSCQDILHKSGG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Adefovir is an antiviral acyclic nucleoside phosphonate (ANP) analog that works by blocking reverse transcriptase. It is an inhibitor of duck hepatitis B virus (DHBV) replication that inhibits covalently closed circular DNA (CCC DNA) amplification. Cytotxicity is induced by Human Renal Organic Anion Transporter 1 (hOAT1). Adefovir is an Inhibitor of edema factor (EF)-induced cAMP accumulation and changes in cytokine production in mouse primary macrophages .
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?