This product is not fatty acid free. Currently, a fatty acid free version of this material is not available.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 439,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 807,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3880,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
439,00 zł
biological source
protein from bovine
Quality Segment
form
powder
extent of labeling
≥7 mol FITCmol albumin
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
10 mM Tris pH 7.0: 10 mg/mL
application(s)
detection
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- as a control to compare the intracellular delivery efficiency of proteins with or without carrier
- for the fluorescent visualization of proteins and cells
- as a blocking agent in ELISA
- as a chemical for brain perfusion and fixation
- for in vivo capillary–epithelial permeability experiment
- for confocal microscopy of right ventricular (RV) vasculature in rats
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description protein bovine | description ~20 mg/mL, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) - | technique(s) direct immunofluorescence: 1:32 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100, indirect immunofluorescence: 1:32 |
| application(s) detection | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| form powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| solubility 10 mM Tris pH 7.0: 10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is this albumin "Fatty Acid Free"?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is the conjugate chromophore based 5-fluorescein, 6-fluorescein, or is based on an isomeric (5/6-) mixture?
1 answer-
The chromaphore used to prepare this product is Fluorescein 5-isothiocyanate.
Helpful?
-
-
How is the FITC bound to the albumin in Product A9771, Albumin-fluorescein isothiocyanate conjugate (FITC-albumin)?
1 answer-
The FITC is bound through the epsilon amino group of the lysine amino acid residues. Each lot number will have a varying number of FITC molecules bound.
Helpful?
-
-
What are the excitation and emission maxima for Product A9771, Albumin-fluorescein isothiocyanate conjugate (FITC-albumin)?
1 answer-
The excitation maximum is 495 nm and the emission maximum is 520 nm.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Is there any free FITC present in Product A9771, Albumin-fluorescein isothiocyanate conjugate?
1 answer-
We would not expect there to be free FITC. The final product is dialyzed against distilled water using dialysis tubing with a molecular weight cutoff of 12,000 prior to it being lyophilized.