Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 925,00 zł |
5 x 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2470,00 zł |
5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 400,00 zł 9690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
925,00 zł
Nazwa produktu
Acrylamide/Bis-acrylamide, 40% solution, BioReagent, suitable for electrophoresis, 19:1
sterility
0.2 μm filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid
feed ratio
19:1
technique(s)
electrophoresis: suitable
suitability
suitable for electrophoresis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description BioReagent, suitable for electrophoresis, 19:1 | description 97 atom % 13C, from potato |
| form liquid | form powder |
| feed ratio 19:1 | feed ratio - |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - |
| suitability suitable for electrophoresis | suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamide/Bis-acrylamide, 40% solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Peripheral nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-06-1
79-06-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?