Przejdź do
A9965
N-Acetyl-Tyr-Val-Ala-Asp-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin
≥95% (HPLC), powder
Synonim(y):
Ac-YVAD-AFC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
808,00 zł
686,80 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C33H36N5O10F3
Masa cząsteczkowa:
719.66
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
686,80 zł
Cena katalogowa808,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc2ccc3c(OC(=O)C=C3C(F)(F)F)c2
InChI
1S/C33H36F3N5O10/c1-15(2)28(41-31(49)23(38-17(4)42)11-18-5-8-20(43)9-6-18)32(50)37-16(3)29(47)40-24(14-26(44)45)30(48)39-19-7-10-21-22(33(34,35)36)13-27(46)51-25(21)12-19/h5-10,12-13,15-16,23-24,28,43H,11,14H2,1-4H3,(H,37,50)(H,38,42)(H,39,48)(H,40,47)(H,41,49)(H,44,45)/t16-,23-,24-,28-/m0/s1
InChI key
GWKJISJKNKIJNP-DEQDFGQZSA-N
Gene Information
General description
Membrane-permeable fluorogenic substrate for caspase 1 (ICE) and caspase 4 (TX).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0103A0466A5845
description
≥95% (HPLC), powder
description
≥95% (HPLC)
description
≥90% (HPLC), powder
description
≥95% (HPLC), powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
lyophilized
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
white
color
white
Gene Information
human ... CASP1(834), CASP4(837)
mouse ... CASP1(12362), CASP4(12363)
rat ... CASP1(25166), CASP4(114555)
Gene Information
human ... CASP1(834)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CARD9(64170), CASP9(842)
mouse ... CARD9(332579), CASP9(12371)
rat ... CARD9(64171), CASP9(58918)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)