Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
human (Human IgG)
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
wet ice
antibody form
IgG fraction of antiserum
species reactivity
human (Human IgG)
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Protein Conformational Array (PCA) w formacie testu kanapkowego ELISA, w którym płytka jest pokryta panelem przeciwciał wyhodowanych przeciwko peptydom pochodzącym z pełnej sekwencji białkowej rytuksymabu. Każde z tych przeciwciał jest silnie antygenowe w stosunku do sekwencji peptydowej, która została użyta do jego produkcji. Jednakże, gdy peptydy te są włączone do białka o pełnej długości, prawidłowo złożonego, antygenowość wielu z nich jest maskowana przez trójwymiarową strukturę białka i tylko ograniczona liczba przeciwciał reaguje. Rezultatem jest histogram, który można porównać do "odcisku palca" dla prawidłowo złożonego Rituximabu. W przypadku leku biopodobnego do Rituxanu, jeśli białko jest prawidłowo złożone i glikozylowane, "odcisk palca" będzie odpowiadał odciskowi palca Rituximabu. Jeśli nie jest prawidłowo złożone, wcześniej zamaskowane sekwencje peptydowe zostaną odsłonięte i zostaną rozpoznane przez przeciwciało wytworzone dla tej odsłoniętej sekwencji. W ten sposób zmiany w "odcisku palca" wygenerowanym przez test ELISA wskażą różnice między lekiem biopodobnym a autentycznym rytuksymabem.
Application
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?