Przejdź do
ABK0010
EpoBridge ELISA Kit
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160701
Species reactivity:
human (Human IgG)
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
wet ice
antibody form
IgG fraction of antiserum
species reactivity
human (Human IgG)
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)