Przejdź do
AC-6000
HighPrep™ System oczyszczania PCR
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105500
form
liquid
packaging
pkg of 250 mL (AC-60250 (HighPrep™ PCR (250 mL))), pkg of 5 mL (AC-60005 (HighPrep™ PCR (5 mL))), pkg of 50 mL (AC-60050 (HighPrep™ PCR (50 mL))), pkg of 500 mL (AC-60500 (HighPrep™ PCR (500 mL)))
storage condition
do not freeze
technique(s)
whole genome amplification: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Odczynnik na bazie kulek magnetycznych do ręcznego i zautomatyzowanego oczyszczania po reakcji PCR i po reakcji enzymatycznej, do oczyszczania bibliotek NGS i selekcji wielkości amplikonów.
HighPrep™ PCR Clean-up System to odczynnik do oczyszczania po reakcji PCR na bazie kulek paramagnetycznych, przeznaczony do wydajnego oczyszczania fragmentów DNA i selekcji wielkości amplikonów. Oczyszczanie polega na usuwaniu soli, primerów, primerów-dimerów, dNTP, ponieważ fragmenty DNA są selektywnie wiązane z cząsteczkami kulek magnetycznych. Wysoce oczyszczone DNA jest wymywane buforem elucyjnym o niskiej zawartości soli lub wodą, która może być bezpośrednio wykorzystana do dalszych zastosowań, takich jak tworzenie bibliotek, sekwencjonowanie następnej generacji (NGS), sekwencjonowanie Sangera, klonowanie, trawienie restrykcyjne, ligacja adapotera, mikromacierze itp. Kulki magnetyczne są używane do różnych chemikaliów przygotowujących biblioteki do NGS.
Application
HighPrep™ PCR Clean-up System może być stosowany w:
  • Oczyszczanie po reakcji PCR i po reakcji enzymatycznej
  • Przygotowanie biblioteki NGS
  • Wybór rozmiaru amplikonu dla NGS
  • Mikromacierze
  • PCR
  • Sekwencjonowanie metodą Sangera
  • Trawienie enzymami restrykcyjnymi, ligacja adapterów
  • Klonowanie
Features and Benefits
  • Wysoki odzysk amplikonów >100 bp
  • Możliwość dostosowania do wysokowydajnych systemów obsługi cieczy
  • Stabilny odzysk amplikonów większych niż 100 bp, przewidywalny i spójny wybór wielkości
  • Brak wirowania lub filtracji prowadzi do wyższych i czystszych wyników
Preparation Note
14 miesięcy przy przechowywaniu zgodnie z zaleceniami
Legal Information
HighPrep is a trademark of MagBio Genomics, Inc.
Disclaimer
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)