Przejdź do
ADAP05-EP
Adapter for all Eppendorf® 1.5/2.0 mL Rotors
holds 1 x 0.5 mL tubes, pack of 6 ea
Synonim(y):
bucket adapter, rotor adapter, tube adapter
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103911
eCl@ss:
32110390
Compatibility:
for use with Rotors 1.5/2.0 mL
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022636227 (NA)
Produkt ADAP05-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
holds 1 x 0.5 mL tubes
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022636227 (NA)
parameter
18,400 × g max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with Rotors 1.5/2.0 mL
General description
Six adapters, each holding 1 PCR tube (0.2 mL, maximum diameter 6 mm). They can be used in all Eppendorf rotors holding 1.5/2.0 mL tubes.
Application
Adaption of various tube sizes to facilitate centrifugation
Features and Benefits
  • Adapts 0.2 mLPCR tubes to fit 1.5/2.0 mL tube rotors
  • Fits all Eppendorf rotos holding 1.5/2.0 mL tubes
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)