Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32040201
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Biopredic HepaRG Thawing and Plating Medium Supplement with Antibiotics może być stosowany ze wszystkimi liniami komórkowymi HepaRG. Komórki
HepaRG™ mają unikalne właściwości utrzymywania znacznych poziomów funkcji komórek wątrobowych, indukowalności CYP450 i wspierania pełnego cyklu replikacyjnego HBV.
HepaRG™ mają unikalne właściwości utrzymywania znacznych poziomów funkcji komórek wątrobowych, indukowalności CYP450 i wspierania pełnego cyklu replikacyjnego HBV.
Komórki HepaRG™ mają unikalne właściwości utrzymywania znacznych poziomów funkcji komórek wątrobowych, są indukowalne cytochromem P450 (CYP450) i wspierają pełny cykl replikacyjny wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV).
Application
Legal Information
Korzystanie z tego produktu podlega co najmniej jednej umowie licencyjnej.
Komórki HepaRG są opatentowane, a ich użycie jest ściśle ograniczone; należy traktować komórki jako produkt jednorazowego użytku, który należy zniszczyć po zakończeniu badania lub eksperymentu. Rozmnażanie, reprodukcja, klonowanie, subklonowanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie komórek po zakończeniu badania jest zabronione. Zabronione jest wykorzystywanie komórek do produkcji lub wytwarzania produktów komercyjnych przeznaczonych do ogólnej sprzedaży lub do wytwarzania produktów przeznaczonych do ogólnej sprzedaży. Zabronione jest przekazywanie komórek komukolwiek, kto nie jest zatrudniony w tej samej organizacji, niezależnie od tego, czy w celu uzyskania korzyści finansowych, czy nie. Jeśli użytkownik nie chce zaakceptować warunków niniejszej OGRANICZONEJ LICENCJI NA UŻYTKOWANIE, nie powinien ZAMAWIAĆ ani używać ogniw i natychmiast zwrócić je za zwrotem kosztów. Osoby naruszające niniejszą LICENCJĘ OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA będą ścigane w pełnym zakresie prawa.
Komórki HepaRG są opatentowane, a ich użycie jest ściśle ograniczone; należy traktować komórki jako produkt jednorazowego użytku, który należy zniszczyć po zakończeniu badania lub eksperymentu. Rozmnażanie, reprodukcja, klonowanie, subklonowanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie komórek po zakończeniu badania jest zabronione. Zabronione jest wykorzystywanie komórek do produkcji lub wytwarzania produktów komercyjnych przeznaczonych do ogólnej sprzedaży lub do wytwarzania produktów przeznaczonych do ogólnej sprzedaży. Zabronione jest przekazywanie komórek komukolwiek, kto nie jest zatrudniony w tej samej organizacji, niezależnie od tego, czy w celu uzyskania korzyści finansowych, czy nie. Jeśli użytkownik nie chce zaakceptować warunków niniejszej OGRANICZONEJ LICENCJI NA UŻYTKOWANIE, nie powinien ZAMAWIAĆ ani używać ogniw i natychmiast zwrócić je za zwrotem kosztów. Osoby naruszające niniejszą LICENCJĘ OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA będą ścigane w pełnym zakresie prawa.
HepaRG is a trademark of BioPredic International company
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?