Przejdź do
AXYEV100R
Pipette tips for Tecan® EVO/ Caliper Zephyr® Automated Liquid Handling System
racked, capacity 100 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear
Synonim(y):
pipet tips
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3350,00 zł
2847,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
100 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no
Packaging:
pkg of 5x960tips/cs
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc EV-100-R, Corning
2847,50 zł
Cena katalogowa3350,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear
sterility
non-sterile
feature
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no
manufacturer/tradename
Axygen Inc EV-100-R, Corning
packaging
pkg of 5x960tips/cs
capacity
100 μL
volume
100 μL
color
clear
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
Zephyr is a registered trademark of Caliper Life Sciences, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AXYEV50RSAXYEV200RSAXYEV200R
description
racked, capacity 100 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear
description
racked, capacity 50 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
description
racked, capacity 200 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
description
racked, capacity 200 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear
feature
barrier: no, RNase free, endotoxin free, filter: no, DNA free
feature
-
feature
-
feature
-
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc EV-100-R
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc EV-50-R-S
manufacturer/tradename
Axygen Inc EV-200-R-S, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc EV-200-R, Corning
volume
100 μL
volume
50 μL
volume
200 μL
volume
200 μL
material
clear
material
-
material
-
material
-
packaging
pkg of 5x960tips/cs
packaging
pkg of 5x960tips/cs
packaging
pkg of 5x960tips/cs
packaging
pkg of 5x960tips/cs
color
clear
color
clear
color
clear
color
clear
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)