Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3530,00 zł
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc EV-50-R-S, Corning
packaging
pkg of 5x960tips/cs
capacity
50 μL
volume
50 μL
color
clear
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description racked, capacity 50 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile | description racked, capacity 200 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile | description racked, capacity 200 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear | description racked, capacity 100 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear |
| manufacturer/tradename Corning, Axygen Inc EV-50-R-S | manufacturer/tradename Corning, Axygen Inc EV-200-R-S | manufacturer/tradename Axygen Inc EV-200-R, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc EV-100-R, Corning |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility - | sterility non-sterile |
| volume 50 μL | volume 200 μL | volume 200 μL | volume 100 μL |
| packaging pkg of 5x960tips/cs | packaging pkg of 5x960tips/cs | packaging pkg of 5x960tips/cs | packaging pkg of 5x960tips/cs |
| capacity 50 μL | capacity 200 μL | capacity 200 μL | capacity 100 μL |
| color clear | color clear | color clear | color clear |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette tips for Tecan® EVO/ Caliper Zephyr® Automated Liquid Handling System
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?