Merck
AXYHS200
Folia termozgrzewalna Axygen PlateMax do przechowywania związków w niskich temperaturach i PCR
peelable, 100 films/unit, 5 units/case
Synonim(y):
mata uszczelniająca
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc HS-200, Corning
Sterility:
non-sterile
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
form
film
manufacturer/tradename
Axygen Inc HS-200, Corning
General description
  • Folie termozgrzewalneAxygen® PlateMax® oferują odporność na wysokie temperatury.
  • Wykonane z poliestru/aluminium
  • Materiał aluminiowy jest przeznaczony do próbek wrażliwych na światło, a folie uszczelniające na bazie poliestru są idealne do krótkotrwałego przechowywania/inkubacji.
  • Kompatybilne z półautomatyczną zgrzewarką do płyt Axygen® PlateMax® (HS-1120, HS-1230).
  • Odpowiednie do przechowywania związków w niskiej temperaturze, krótkotrwałego przechowywania związków w temperaturze pokojowej i PCR.
Legal Information
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
PlateMax is a registered trademark of Axygen, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)