Przejdź do
AXYST10ML
Self standing screw cap tube
capacity 10 mL
Synonim(y):
centrifuge tubes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
screw top cap
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
screw top cap
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
capacity
10 mL
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AXYST5MLAXYST200SSSAXYSCT10ML
description
capacity 10 mL
description
capacity 5 mL
description
capacity 2.0 mL, clear, sterile
description
capacity 10 mL, blue, unassembled
material
screw top cap
material
screw top cap
material
clear , screw top cap
material
screw top cap, blue
capacity
10 mL
capacity
5 mL
capacity
2.0 mL
capacity
10 mL
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Self standing screw cap tube
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)