Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32040503
Material:
screw top cap
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
screw top cap
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
capacity
5 mL
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 5 mL | description capacity 10 mL | description capacity 2.0 mL, clear, sterile | description capacity 10 mL, blue, unassembled |
| material screw top cap | material screw top cap | material clear , screw top cap | material blue , screw top cap |
| manufacturer/tradename Corning, Axygen Inc | manufacturer/tradename Corning, Axygen Inc | manufacturer/tradename Corning, Axygen Inc | manufacturer/tradename Axygen Inc, Corning |
| capacity 5 mL | capacity 10 mL | capacity 2.0 mL | capacity 10 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Self standing screw cap tube
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?