Przejdź do
AXYST150
Screw cap tubes without caps, conical bottom
size 1.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs
Synonim(y):
centrifuge tubes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Axygen Inc ST-150, Corning
packaging
pkg of 8x500caps/cs
size
1.5 mL
color
clear
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AXYST200AXYST45AXYST200X
description
size 1.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs
description
size 2.0 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs
description
size 0.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs
description
size 2.0 mL, amber, pkg of 8x500caps/cs
manufacturer/tradename
Axygen Inc ST-150, Corning
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc ST-200
manufacturer/tradename
Axygen Inc ST-45, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc ST-200-X, Corning
color
clear
color
clear
color
clear
color
amber
packaging
pkg of 8x500caps/cs
packaging
pkg of 8x500caps/cs
packaging
pkg of 8x500caps/cs
packaging
pkg of 8x500caps/cs
size
1.5 mL
size
2.0 mL
size
0.5 mL
size
2.0 mL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)