Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Axygen Inc ST-200, Corning
packaging
pkg of 8x500caps/cs
size
2.0 mL
color
clear
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description size 2.0 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs | description size 2.0 mL, amber, pkg of 8x500caps/cs | description size 0.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs | description size 1.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs |
| color clear | color amber | color clear | color clear |
| size 2.0 mL | size 2.0 mL | size 0.5 mL | size 1.5 mL |
| manufacturer/tradename Corning, Axygen Inc ST-200 | manufacturer/tradename Axygen Inc ST-200-X, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc ST-45, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc ST-150, Corning |
| packaging pkg of 8x500caps/cs | packaging pkg of 8x500caps/cs | packaging pkg of 8x500caps/cs | packaging pkg of 8x500caps/cs |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Screw cap tubes without caps, conical bottom
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?