Przejdź do
B0261
Bufalin
Synonim(y):
3β,14-Dihydroxy-5β,20(22)-bufadienolide, 5β,20(22)-Bufadienolide-3β,14-diol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H34O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@]([C@@](CC[C@@]1([H])[C@@]2(CC[C@H](O)C1)C)([H])[C@]2([H])CC3)(CC[C@@H]4C(C=C5)=COC5=O)[C@]34C
InChI
1S/C24H34O4/c1-22-10-7-17(25)13-16(22)4-5-20-19(22)8-11-23(2)18(9-12-24(20,23)27)15-3-6-21(26)28-14-15/h3,6,14,16-20,25,27H,4-5,7-13H2,1-2H3/t16-,17+,18-,19+,20-,22+,23-,24+/m1/s1
InChI key
QEEBRPGZBVVINN-BMPKRDENSA-N
General description
Bufalin is a C-24 steroid with an α-pyrone ring positioned at C-17. It is present in the venom glands and skin of toad, Venenum Bufonis. Bufalin is a cardiotonic steroid and is digoxin-like component of Chan Su.
Application
Bufalin has been used:
  • to test its effect on invasion and activation of nuclear factor kappa- B (NF-κB) cells and tumor necrosis factor-α (TNF-α) stimulated rheumatoid arthritis fibroblast-like synoviocytes (RAFLSs)
  • as a nuclear receptor coactivator 3 (NCOA3) inhibitor in chondrocytes
  • to test its anti-metastasis effect in lung cancer cells (NCI-H460) resistant to gefitinib
Biochem/physiol Actions
Bufalin is an anti-metastasis drug, which elicits anti-tumor functionality by favoring cell cycle arrest and apoptosis in various cancer types including hepatocellular, bladder and osteosarcoma. It also promotes autophagic cell death and possesses anti-inflammatory properties. Bufalin is a steroid receptor coactivator (SRC) inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89587203900SML3135
Bufalin phyproof® Reference Substance
PHL89587
Bufalin
description
-
description
phyproof® Reference Substance
description
A cardiotonic steroid isolated from toads of Bufo species that potently inhibits ouabain-sensitive Na+,K+-ATPase activity (IC50 = 1.4 nM).
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, DMF: soluble
solubility
-
solubility
warm ethanol: 25 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bufalin
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)