Przejdź do
B0385
Beclomethasone
≥99%, anti-inflammatory agent, powder
Synonim(y):
9α-Chloro-11β,17α,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Chloro-16β-methyl-1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H29ClO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.92
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
224-585-9
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥99%
Form:
powder
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Beclomethasone, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12C[C@@H](C)[C@@](O)(C(=O)CO)[C@]1(C)C[C@@H](O)[C@@]3(Cl)[C@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@@]34C
InChI
1S/C22H29ClO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12?,15?,16?,17?,19?,20?,21-,22?/m0/s1
InChI key
NBMKJKDGKREAPL-WOOYFSPWSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
Beclomethasone has been used in MS−MS (mass spectrometry) methods for the analysis of β-agonists, corticosteroids, chloramphenicol and penicillins. It has also been used to find the differential response of glucocorticoids in larval regeneration model.
Biochem/physiol Actions
Beclomethasone is an anti-inflammatory glucocorticoid.
It helps to decrease airway hyperresponsiveness. It also helps to regulate symptoms of asthma.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B3022B03050001A10350
description
≥99%
description
analytical standard, for drug analysis
description
anhydrous, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
-
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Beclomethasone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)