Przejdź do
B0543
Nunc® Storage Boxes for Nunc CryoTubes®
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes, pack of 6 ea
Synonim(y):
cryogenic storage box, cryotube storage box, cryovial storage box, Nunc 378220, freezer storage
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 case
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
468,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123304
eCl@ss:
32040100
Manufacturer/tradename:
Nunc 378220
Feature:
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes
Material:
cardboard
Packaging:
pack of 6 ea
468,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cardboard
feature
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Nunc 378220
technique(s)
cryopreservation: suitable
external L × W × H
132 mm × 132 mm × 51 mm
color
white
suitability
suitable for (cryotube/cryovial storage)
General description
Economical cardboard CryoBoxes™ designed for short-term storage of cryogenic vials and tubes.
Legal Information
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B4183B0293
description
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes, pack of 6 ea
description
storage box holding 25 tubes, for cryovials sized 1.0-1.8 mL
description
MAX-100 w/ 10 x 10 divider, for cryovial size 1.0-1.8mL, 24/cs
feature
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes
feature
Holds 25 x 1-1.8 mL tubes
feature
Holds 100 x 1-1.8 mL cryovials
manufacturer/tradename
Nunc 378220
manufacturer/tradename
Nunc 378247
manufacturer/tradename
Nunc 374187
material
cardboard
material
cardboard
material
polycarbonate
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 24 ea
packaging
case of 24, pack of 4
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
suitability
suitable for (cryotube/cryovial storage)
suitability
suitable for (cryotube/cryovial storage)
suitability
suitable for (cryogenic storage)
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)