Przejdź do
B0935
Benazepril hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
(3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3610,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28N2O5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.95
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
3610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
H2O: >5 mg/mL
originator
Novartis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(O)=O)C2=O
InChI
1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m0./s1
InChI key
VPSRQEHTHIMDQM-FKLPMGAJSA-N
Gene Information
human ... ACE(1636)
Biochem/physiol Actions
Benazepril is a long-acting angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y00010251048619PHR1912
description
≥98% (HPLC), solid
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benazepril hydrochloride
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)