Przejdź do
B1022
Biotinamidohexanoic acid 3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt
≥90% (TLC), powder
Synonim(y):
Sulfosuccinimidyl 6-(biotinamido)hexanoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H29N4NaO9S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
556.59
NACRES:
NA.46
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
≥90% (TLC)
Form:
powder
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
solubility
H2O: 10 mg/mL, DMF: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OS(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCC2SCC3NC(=O)NC23)C1=O
InChI
1S/C20H30N4O9S2.Na.H/c25-15(7-4-3-6-13-18-12(11-34-13)22-20(29)23-18)21-9-5-1-2-8-17(27)33-24-16(26)10-14(19(24)28)35(30,31)32;;/h12-14,18H,1-11H2,(H,21,25)(H2,22,23,29)(H,30,31,32);;
InChI key
KDRVGWAQYRWAJF-UHFFFAOYSA-N
General description
Biotinamidohexanoic acid 3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt is a water soluble biotinylation reagent. It can be used in immunoprecipitation of signaling proteins. It can also be used in analysis of hyaluronan synthesis. Further, the product can also be used in ELISA. This biotinylation reagent has shown specificity for human dermal fibroblasts.
Application
Water soluble biotinylation reagent incorporating an aminocaproyl spacer. This can reduce the steric hindrance in binding avidin to some biotinylated compounds. Has also been used as a cell surface labeling reagent. Typically coupled to primary amine in the pH range 6.5-8.5. May be used for the biotinylation of cell surface proteins.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B5161B2643B4531
description
≥90% (TLC), powder
description
≥90% (TLC), powder
description
≥98% (TLC), powder
description
>98%, powder
assay
≥90% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
>98%
solubility
H2O: 10 mg/mL, DMF: 50 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, DMF: 50 mg/mL
solubility
H2O: ≤2 mg/mL (with sonication), DMF: 50 mg/mL (Stable up to 2 months in dry DMF.)
solubility
DMF: 50 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
CAS No.
67-56-1 + 68-12-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)