Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25NO · CH3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.53
EC Number:
205-048-8
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócSMILES string
CS(O)(=O)=O.CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H25NO.CH4O3S/c1-22-18-12-13-19(22)15-20(14-18)23-21(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-5(2,3)4/h2-11,18-21H,12-15H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19+,20+;
InChI key
CPFJLLXFNPCTDW-BWSPSPBFSA-N
Biochem/physiol Actions
Benztropine mesylate is a centrally acting muscarinic acetylcholine receptor antagonist and dopamine transporter (DAT) inhibitor (IC50 = 118 nM). Benztropine mesylate has been used to treat the symptoms of Parkinson′s disease and is currently in clincial trials for chronic back pain.
Benztropine mesylate is a muscarinin acetylcholine receptor antagonist.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benztropine mesylate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?