Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 728,00 zł |
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
728,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct ELISA: 1:20,000
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anti-Human IgG (γ-chain specific)-Biotin antibody is specific for human IgG and does not bind other human immunoglobulins.
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description suspension | description whole antiserum |
| biological source goat | biological source goat | biological source - | biological source goat |
| conjugate biotin conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate agarose conjugate | conjugate unconjugated |
| technique(s) direct ELISA: 1:20,000 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, dot blot: 1:80,000, direct ELISA: 1:30,000 | technique(s) - | technique(s) quantitative precipitin assay: 4.0 mg/mL, indirect ELISA: 1:40,000 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form - | antibody form whole antiserum |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone - | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?