Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 966,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
966,00 zł
biological source
synthetic (Organic)
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].CCCC(=O)Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OCC(C)(C)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H]3O
InChI
1S/C25H42N7O17P3S.4Li/c1-4-5-16(34)31-21-17-22(29-12-28-21)32(13-30-17)24-18(35)19(48-50(38,39)40)14(47-24)10-45-51(41,42)49-52(43,44)46-11-25(2,3)20(36)23(37)27-7-6-15(33)26-8-9-53;;;;/h12-14,18-20,24,35-36,53H,4-11H2,1-3H3,(H,26,33)(H,27,37)(H,41,42)(H,43,44)(H2,38,39,40)(H,28,29,31,34);;;;/q;4*+1/p-4/t14-,18-,19-,20?,24-;;;;/m1..../s1
InChI key
FKMUWGIOOMBTED-VLFKLNKMSA-J
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% | description ≥95% (HPLC) | description ≥93% (HPLC) | description ≥85% |
| solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: soluble-25 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| assay ≥90% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥93% (HPLC) | assay ≥85% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| biological source synthetic (Organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?