Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-201-1
Beilstein/REAXYS Number:
3716662
MDL number:
eCl@ss:
32150917
910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
mol wt
160.17 g/mol
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 1-butanesulfonate is an anionic detergent.
Application
Ion-associating reagent for HPLC, including analyses of peptides and proteins.
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 1-butanesulfonate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?