Przejdź do
B2059
Biotin Polyethyleneoxide Iodoacetamide
Synonim(y):
Biotin PEO Iodoacetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H31IN4O5S
Masa cząsteczkowa:
542.43
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352119
MDL number:
Form:
powder
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Sulfhydryl specific, water soluble biotinylation reagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ICC(=O)NCCOCCOCCNC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C18H31IN4O5S/c19-11-16(25)21-6-8-28-10-9-27-7-5-20-15(24)4-2-1-3-14-17-13(12-29-14)22-18(26)23-17/h13-14,17H,1-12H2,(H,20,24)(H,21,25)(H2,22,23,26)
InChI key
LWGLKVINXNMNJX-UHFFFAOYSA-N
General description
Biotin polyethyleneoxide (PEO) iodoacetamide is a sulfhydryl (thiol) specific biotinylation reagent.
Application
  • Incorporates a 12 atom hydrophilic spacer.
  • Typically coupled to sulfhydryl groups at pH 7.5 - 8.5
  • Especially useful for cysteine labeling in many proteomics type applications such as peptide mapping and mass spectrometry.
Biotin Polyethyleneoxide Iodoacetamide has been used as a thiol reactive reagent to demonstrate the presence of free thiols in capsid protein L1 of human papillomavirus 16. It has been used for biotinylation of proteins for ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) competition and pull down experiments.
Biochem/physiol Actions
Biotin polyethyleneoxide (PEO) iodoacetamide group reacts specifically with reduced thiols at pH 7.5 - 8.5. Peptides and small molecules containing thiol groups may also be labeled using this reagent. The biotin PEO iodoacetamide enables tagging of cysteine residues and conjugation to sulfhydryls in proteins making it useful in proteomics, peptide mapping, phosphopeptide analysis, and mass spectrometry.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML4392
description
-
description
≥95%
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
description
Sulfhydryl specific, water soluble biotinylation reagent
description
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)