Przejdź do
B2292
O6-Benzylguanine
≥98% (TLC), solid, O⁶-alkylguanine DNA alkyltransferase inhiitor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
456,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.25
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
O6-Benzylguanine, ≥98% (TLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
solubility
methanol: 20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1nc(OCc2ccccc2)c3nc[nH]c3n1
InChI
1S/C12H11N5O/c13-12-16-10-9(14-7-15-10)11(17-12)18-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H3,13,14,15,16,17)
InChI key
KRWMERLEINMZFT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MGMT(4255)
Application
O6-Benzylguanine has been used:
  • as an inhibitor of methylguanine methyltransferase (MGMT) in glioblastoma stem cell
  • as a O6-alkylguanine-alkyltransferase (AGT) enzyme inhibitor in embryonic stem cells prior to N-ethyl-N-nitrosourea(ENU) treatment
  • as an inhibitor of AGT in growth inhibition assays of HL-60 human promyelocytic leukemia cells
Biochem/physiol Actions
O6-Benzylguanine (O6BG) inhibits methylguanine methyltransferase (MGMT) by blocking the active site through benzyl group transfer. The use of O6BG with bis-chloroethylnitrosourea (BCNU) or carmustine is effective in treating solid tumors including lymphomas, melanomas and sarcoma.
O(6)-benzylguanine is an antineoplastic agent that binds the DNA repair enzyme O(6)-alkylguanine DNA alkyltransferase (AGT), resulting in inhibition of AGT-mediated DNA repair. It is widely used in various DNA repair mechanism studies and potentiates the effects of other chemotherapeutic agents that damage DNA.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)