Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cn1cccc1\C=C2/C(=O)NC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C15H12N2O2/c1-17-8-4-5-10(17)9-13-11-6-2-3-7-12(11)14(18)16-15(13)19/h2-9H,1H3,(H,16,18,19)/b13-9-
InChI key
BTYSIDSTHDDAJW-LCYFTJDESA-N
Gene Information
human ... PARP1(142)
mouse ... PARP1(11545)
rat ... PARP1(25591)
Biochem/physiol Actions
BYK204165 is a potent and selective inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1). It is 100-fold selective for PARP-1 over PARP-2.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?