Przejdź do
B3269
Bromphenol Blue–Xylene Cyanole Dye solution
lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bromphenol Blue–Xylene Cyanole Dye solution, lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Segment
color
dark blue
pH range
8-8.6
solubility
water: 0.2 vial/mL, blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Bromophenol Blue–Xylene Cyanol Dye solution is a tracking dye for nucleic acid electrophoresis in agarose or polyacrylamide gels including DNA sequencing.
Application
Bromophenol Blue–Xylene Cyanol Dye solution has been used in the formamide loading buffer for the size purification of ligated RNA from polyacrylamide gel.
Preparation Note
Add 5 mL water to the vial to dissolve. Reconstituted solution contains 0.5% bromphenol blue and 0.5% xylene cyanole. Dilute 1:10 for nucleic acid electrophoresis in agarose or polyacrylamide gels or add 4 parts formamide to 1 part dye solution for DNA sequencing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R1386415530PLATER
description
lyophilized powder
description
for NA electrophoresis, without ethidium bromide
description
for use with easySpiral (platers), pkg of 125 mL
color
dark blue
color
-
color
-
form
lyophilized powder
form
solution
form
-
solubility
water: 0.2 vial/mL, blue
solubility
-
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)