Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Aby zapytać o ten produkt B3313, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1cc(OC)c2OCOc2c1-c3c(CO)cc(OC)c4OCOc34
InChI
1S/C19H18O9/c1-22-11-4-9(6-20)13(17-15(11)25-7-27-17)14-10(19(21)24-3)5-12(23-2)16-18(14)28-8-26-16/h4-5,20H,6-8H2,1-3H3
InChI key
KXMTXZACPVCDMH-UHFFFAOYSA-N
General description
Bicyclol has anti-inflammatory properties and enhances the prognosis of kidney transplantation. It is involved in the removal of reactive oxygen species and modulates cytokine secretion.
Biochem/physiol Actions
Bicyclol is a anti-hepatitis drug, used in China for chronic hepatitis B and presumably C.
Bicyclol is a anti-hepatitis drug, used in China for chronic hepatitis B and presumably C. The drug appears to protect against liver injury in animals. Recently it was reported that bicyclol induce the expression of hepatic HSP27 and HSP70, and thus consequently inhibits the transcription factor NF-?B-mediated apoptosis and necrosis in liver tissue. It appears that bicyclol induces hepatic HSP27 and HSP70 expression through activating transcription of HSPs genes.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?