Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł |
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1930,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
secondary antibodies
clone
HP-6014, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone HP-6014, purified from hybridoma cell culture | description clone HP-6014, ascites fluid | description clone 8c/6-39, purified from hybridoma cell culture | description clone HP-6050, purified from hybridoma cell culture |
| species reactivity human | species reactivity - | species reactivity - | species reactivity human |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate biotin conjugate | conjugate unconjugated | conjugate biotin conjugate | conjugate biotin conjugate |
| antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| technique(s) direct ELISA: 1:30,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:5,000 | technique(s) direct ELISA: 1:1,000 | technique(s) direct ELISA: 1:40,000 |
| isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype IgG2a | isotype IgG1 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?