Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 978,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H18NO4 · 1/2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.39
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
75160
Assay:
≥95%
Form:
powder
Solubility:
methanol: soluble
978,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
methanol: soluble
SMILES string
[O-]S([O-])(=O)=O.COc1ccc2cc3-c4cc5OCOc5cc4CC[n+]3cc2c1OC.COc6ccc7cc8-c9cc%10OCOc%10cc9CC[n+]8cc7c6OC
InChI
1S/2C20H18NO4.H2O4S/c2*1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;1-5(2,3)4/h2*3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
OJVABJMSSDUECT-UHFFFAOYSA-L
Application
Fluorescent stain for heparin in mast cells
Biochem/physiol Actions
An alkaloid with weak antibiotic properties. Substrate for MDR efflux pumps. Antimicrobial activities of berberine is potentiated by the MDR inhibitor 5´-methoxyhydnocarpin (5´-MHC). Berberine upregulates the expression of Pgp in hepatoma cells. Treatment with berberine potentially results in the reduced accumulation of chemotherapeutic drugs.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description technical, ≥90% (AT) | description ≥95% | description - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| assay ≥95% | assay ≥90% (AT) | assay ≥95% | assay - |
| solubility methanol: soluble | solubility - | solubility - | solubility H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?