Przejdź do
B3436
N-(4-Bromophenyl)-3-[[(4-bromophenyl)amino]sulfonyl]benzamide
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
C2-8
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H14Br2N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
3100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: ~20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc(NC(=O)c2cccc(c2)S(=O)(=O)Nc3ccc(Br)cc3)cc1
InChI
1S/C19H14Br2N2O3S/c20-14-4-8-16(9-5-14)22-19(24)13-2-1-3-18(12-13)27(25,26)23-17-10-6-15(21)7-11-17/h1-12,23H,(H,22,24)
InChI key
SJJKUNDBFWUAQB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-(4-Bromophenyl)-3-[[(4-bromophenyl)amino]sulfonyl] benzamide is the first inhibitor of aggregation of the polyglutamine (polyQ) sequence of the Huntington′s Disease protein (huntingtin).
N-(4-Bromophenyl)-3-[[(4-bromophenyl)amino]sulfonyl]benzamide is the first inhibitor of aggregation of the polyglutamine (polyQ) sequence of the Huntington′s Disease protein (huntingtin); polyQ aggregation is neurotoxic, and inhibitors of aggregation may be therapeutic in HD and other polyQ diseases; C2-8 inhibited aggregation in HD PC12 cells with an IC50 of 50nM; when administered in food, suppressed neurodegeneration in vivo in the Drosophila HD model.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)