Przejdź do
B3501
Betaine hydrochloride
synthetic (organic), ≥99%, osmoprotectant, powder or crystals
Synonim(y):
(Carboxymethyl)trimethylammonium hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
193,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
205,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
625,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N+CH2COOH · Cl-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.61
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
209-683-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3916181
eCl@ss:
32150313
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Betaine hydrochloride, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder or crystals
mp
241-242 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
InChI key
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Betaine (trimethyl glycine) is an osmoprotectant, which is highly effective than proline. It is formed in from choline. Betaine is usually present in grains, spinach, beets, broccoli, shellfish and marine algae.
Application
Betaine hydrochloride has been used as a component of fixative in HEPES or cacodylate buffer to improve preservation of the ultrastructural morphology of human spermatozoa.
Biochem/physiol Actions
Betaine hydrochloride can decrease hepatotoxicity, that is stimulated by ethanol.
End-product of oxidative metabolism of choline, betaine is a general methyl donor, in particular in a minor pathway of methionine biosynthesis. It is used to treat homocystinuria, which is a defect in the major pathway of methionine biosynthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1065709PHR235614300
description
≥99%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥99.0% (NT)
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% (NT)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Gene Information
human ... BHMT(635), BHMT2(23743)
Gene Information
human ... BHMT(635), BHMT2(23743)
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
-
form
powder
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betaine hydrochloride
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi! I have two questions about betaine hydrochloride: 1. Can it be used in PCR like betaine?; 2. Why is it hard to dissolve at 5M, and how can I fix this? Thanks for your help!
    1 answer
    1. We have not found this to be suitable for PCR.  This product is soluble in water (50 mg/ml), yielding a clear, colorless solution.  The solubility of this product in water has also been reported at 64.7 g/100ml (25 °C).  It is soluble at 5.0 g/100 mL in ethanol.  It is practically insoluble in chloroform and in ether.  The pH of a 5% aqueous solution of this product is 1.0