Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 874,00 zł |
Informacje o tej pozycji
874,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description clone BN-34, purified from hybridoma cell culture | description clone BN-34, ascites fluid | description clone BN-34, purified from hybridoma cell culture |
| conjugate unconjugated | conjugate FITC conjugate | conjugate unconjugated | conjugate - |
| biological source goat | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| clone polyclonal | clone BN-34, monoclonal | clone BN-34, monoclonal | clone BN-34, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?