Przejdź do
B4063
BIMU8 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,3-Dihydro-N-[(3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl]-3-(1-methylethyl)-2-oxo-1H-benzimidazole-1-carboxamide Hydrochloride (1:1) hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26N4O2·HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.90 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
off-white to light tan
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N1([C@@H]2C[C@H](C[C@H]1CC2)NC(=O)N3c4c(cccc4)N(C3=O)C(C)C)C.O
InChI
1S/C19H26N4O2.ClH.H2O/c1-12(2)22-16-6-4-5-7-17(16)23(19(22)25)18(24)20-13-10-14-8-9-15(11-13)21(14)3;;/h4-7,12-15H,8-11H2,1-3H3,(H,20,24);1H;1H2/t13-,14+,15-;;
InChI key
HZJJVFOOACXPTH-XZAJHMFNSA-N
Biochem/physiol Actions
BIMU8 hydrate is a potent 5-HT4 serotonin receptor agonist.
BIMU8 hydrate is a potent 5-HT4 serotonin receptor agonist. Serotonin (5-HT) is a major neurotransmitter that acts through a family of GPCRs and one ion channel. 5-HT4 receptor is GPCR expressed in many tissues, including brain, and modulates dopamine secretion, learning, and memory. BIMU8 is a full agonist at 5-HT4, but it binds differently than the endogenous ligand, 5-HT, shown through site-directed mutagenesis studies. It depolarizes neurons and was used to localize 5-HT4 to somatic but not dendritic regions of CA1 pyramidal neurons.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)