Przejdź do
B4311
BF-170 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
2-(4-aminophenyl)quinoline hydrochloride, NSC 168387 hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
455,60 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.73
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, protect from light, under inert gas
455,60 zł
Cena katalogowa536,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, protect from light, under inert gas
color
orange
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Nc1ccc(cc1)-c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C15H12N2.ClH/c16-13-8-5-12(6-9-13)15-10-7-11-3-1-2-4-14(11)17-15;/h1-10H,16H2;1H
InChI key
UYYPMQOFLJHJAW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BF-170 is a new probe for neurofibrillary tangles (tau fibrils) with greater binding affinity to tau than to Aβ fibrils.
BF-170 is a new probe for neurofibrillary tangles (tau fibrils). It exhibits greater binding affinity to tau than to Aβ fibrils, EC50 = 221 nM vs. EC50 = 786 nM (Ki for Aβ > 5,000 nM). BF-170 demonstrates fast clearance from the brain; clearly visualizes neurofibrillary tangles, neuropil threads, and paired helical filament-type neuritis. BF-70 may become one of the candidate compounds for in vivo imaging of tau pathology associated with Alzheimer′s disease and is a useful tool in distinguishing among tau and Aβ fibrils specifically in AD.
Disclaimer
Product is air sensitive, store under inert gas.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ZRB1092SCR060RF
description
≥98% (HPLC), solid
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
-
form
solid
form
lyophilized
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated, under inert gas, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)