Przejdź do
B4383
Bergamot oil
Synonim(y):
Bergamot peel oil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
787,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
MDL number:
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.4665 (lit.), n20/D 1.4675 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.), 0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
lipid type
oils
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
01338PHL89868
Bergamottin phyproof® Reference Substance
PHL89868
Bergamottin
description
-
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
form
liquid
form
-
form
solid
bp
159 °C (lit.)
bp
-
bp
-
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.), 0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
refractive index
n20/D 1.4665 (lit.), n20/D 1.4675 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
lipid type
oils
lipid type
-
lipid type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bergamot oil
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
8007-75-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. ベルガモット油(B4383)について質問です。ベルガモット油中のベルガプテンを分析したいのですが、このベルガモット油はベルガプテンを除去するような工程で製造されていますでしょうか。また、もしわかるようでしたらベルガプテンをどれくらい含んでいるか、ご教授ください。よろしくお願いいたします。
    1 answer
    1. This bergamot oil contains naturally occurring furocoumarins, including bergapten. The amount of bergapten is not determined.