Przejdź do
B4438
BVT.13 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[(2,4-Dichlorobenzoyl)amino]-5-(2-pyrimidinyloxy)-benzoic acid hydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H11Cl2N3O4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.20 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OC(=O)c1cc(Oc2ncccn2)ccc1NC(=O)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C18H11Cl2N3O4.H2O/c19-10-2-4-12(14(20)8-10)16(24)23-15-5-3-11(9-13(15)17(25)26)27-18-21-6-1-7-22-18;/h1-9H,(H,23,24)(H,25,26);1H2
InChI key
FMWLWXPXWXDYMJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BVT.13 is a potent and selective PPAR-γ activator.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) and Nuclear Receptors (PPARs) pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)