Przejdź do
B5002
5-Bromo-2′-deoxyuridine
≥99% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonim(y):
5-BrdU, 5-Bromo-1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)uracil, 5-Bromouracil deoxyriboside, BUdR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
423,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
530,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
557,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
774,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4030,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
38 470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11BrN2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.10
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-415-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
30395
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
423,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Bromo-2′-deoxyuridine, ≥99% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
mp
191-194 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Application
5-Bromo-2′-deoxyuridine (5-BrdU) is a thymidine analogue which is incorporated into DNA. 5-BrdU is routinely and extensively used to measure DNA synthesis and to label dividing cells. Consequently 5-BrdU is used to study cell signaling and other processes that induce cell proliferation.
5-Bromo-2′-deoxyuridine has been used:
  • as a supplement to study the effect of electroconvulsive seizures on hippocampal neurogenesis
  • as a supplement to study the loss-of-gene function in adult zebrafish heart
  • in T lymphocyte proliferation assay{133]
Biochem/physiol Actions
Thymidine analog used as a mutagen in genetic research. Selectively incorporated into cellular DNA during S-phase.
5-Bromo-2′-deoxyuridine (BrdU) is used to analyze cell proliferation, because of its facile incorporation into DNA during the S phase of the cell cycle. BrdU stimulates cellular differentiation and maturation in leukemia cell lines, while it inhibits differentiation of friend erythroleukemia cells. Studies of BrdU incorporation often subsequently use BrdU-specific antibodies with fluorescent tags, for detection of the incorporated BrdU, via such methods as flow cytometry or fluorescence microscopy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10280879001B9285203806
description
≥99% (HPLC)
description
>97%, crystalline solid, pkg of 1 g
description
BioUltra, ≥99%
description
Thymidine analog. Useful for the study of DNA synthesis where it is incorporated into DNA in place of thymidine.
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
crystalline solid
form
powder
form
solid
assay
≥99% (HPLC)
assay
>97%
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
NH4OH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
0.1 M NaOH: 50 mg/mL, water: 10 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-2′-deoxyuridine
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Could specific insights into the use of this product be provided? BrdU was administered in water to mice for up to 2 weeks for an in vivo cell proliferation assay. However, upon staining with an anti-BrdU antibody, no BrdU incorporation was detected in the positive control (small intestine), despite trying various concentrations. Any information on the particular use of this product would be much appreciated
    1 answer
    1. Given the BrdU incorporation into DNA of cells, using the Western blot method for detection would be quite challenging. Typically, the immunohistochemistry method is employed for this purpose. When it comes to the application on small intestine samples, the following citation of B5002 via immunohistochemical detection may be useful for protocol reference:
      Title: "The ubiquitin ligase ITCH coordinates small intestinal epithelial homeostasis by modulating cell proliferation, differentiation, and migration." Published in Differentiation. Jan-Feb 2018;99:51-61. PMID: 29309986
      Helpful?
  2. How long can BrdU be stored at -20 degrees and -4 degrees, after being diluted in sterile saline and being filtered with a 0.22 µm filter?
    1 answer
    1. BrdU should be stored at –20 oC and desiccated. Stock solutions can be made in DMSO to up to 50 mg/mL, as indicated in the Product information sheet. The stock can be stored for 6 months at -20°C in single use aliquots.
      No information is available on storage conditions for BrdU dissolved in saline.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What is the stability of Product B5002, BrdU?
    1 answer
    1. BrdU is stable as a powder, kept in the freezer and has a recommended re-test date of two years according to the Product Specification Sheet for Product No. B5002.  Please consult our Product Dating Information Statement for more information on re-test dated products.
      Helpful?
  5. What can I use to detect BrdU, Product B5002 in vivo and in vitro?
    1 answer
    1. For the immunohistochemical detection of BrdU, we recommend Product No. B2531, Monoclonal Anti-BrdU antibody produced in mouse.
      Helpful?
  6. How long do I treat cells with Product B5002, BrdU to incorporate it into the DNA?
    1 answer
    1. Actively growing cells may be treated with 10 μm BrdU for 1 hour.
      Helpful?
  7. What are the hazards associated with BrdU, Product B5002?
    1 answer
    1. BrdU is a known carcinogen and caution should be exercised when handling.  Click on the MSDS hyperlink located on the product detail page for Product No. B5002, 5-Bromo-2´-deoxyuridine.
      Helpful?
  8. How does BrdU, Product B5002, work as a Thymidine analog?
    1 answer
    1. BrdU replaces Thymidine during the S-phase of cell division.