Przejdź do
B5258
N6-Benzoyladenine
≥99%, powder
Synonim(y):
6-(Benzoylamino)purine, 6-Benzamidopurine, 6-Benzoyladenine, n6-benzoyl adenosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.23
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99%
Form:
powder
Solubility:
warm ethanol: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
2-8°C
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N6-Benzoyladenine, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
warm ethanol: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H9N5O/c18-12(8-4-2-1-3-5-8)17-11-9-10(14-6-13-9)15-7-16-11/h1-7H,(H2,13,14,15,16,17,18)
InChI key
QQJXZVKXNSFHRI-UHFFFAOYSA-N
Application
N6-Benzoyladenine is used in the organic synthesis of adenine derivative molecules such as bicyclic adenine nucleoside via a condensation reaction between L-threo-pentofuranose derivative 1 and 6-N-benzoyladenine and to produce oxy-peptide nucleic acids.
Biochem/physiol Actions
N6-Benzoyladenine comprises of adenine moiety and is a potent inhibitor of bromodomain-containing protein 4 (BRD4). N6-Benzoyladenine modulates tumor necrosis factor α (TNF-α) levels. It elicits cytotoxicity in liver and ileum cancer cells and may serve as a potential candidate agent for cancer chemotherapy.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)