Przejdź do
B5264
Kanamycin B sulfate salt
aminoglycoside antibiotic
Synonim(y):
Bekanamycin sulfate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
573,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
971,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H37N5O10 · xH2SO4
Masa cząsteczkowa:
483.51 (free base basis)
UNSPSC Code:
51281654
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5235274
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder or crystals
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O10.H2O4S/c19-2-6-11(26)12(27)9(23)17(30-6)32-15-4(20)1-5(21)16(14(15)29)33-18-13(28)8(22)10(25)7(3-24)31-18;1-5(2,3)4/h4-18,24-29H,1-3,19-23H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+;/m0./s1
InChI key
YGTPKDKJVZOVCO-KELBJJLKSA-N
General description
Chemical structure: aminoglycoside
Application
Used as a selection agent for cells transformed with kanamycin B (neoR, kanR) resistance gene.
Biochem/physiol Actions
Kanamycin B is an aminoglycoside antibiotic that is the 2-amino,2-deoxy-analog of kanamycin A. Mode of Action: Binds to 70S ribosomal subunit; inhibits translocation; elicits miscoding. Antimicrobial spectrum: Gram-negative and Gram-positive bacteria, and mycoplasm.
Mode of Action: The product acts by binding to the 70S ribosomal subunit, inhibiting translocation and eliciting miscoding.
Mode of Resistance: Aminoglycoside-modifying enzymes (including acetyltransferase, phosphotransferase, nucleotidyltransferase) can alter this antibiotic, preventing its interaction with ribosomes.
Antimicrobial Spectrum: Kanamycin sulfate is effective against gram-negative and gram-postiive bacteria, and mycoplasma.
Preparation Note
Kanamycin sulfate is soluble in water at 50 mg/mL, yielding a clear solution. It is practically insoluble in alcohol, acetone, chloroform, ether and ethyl acetate. A 1% solution in water has a pH of 6.5 to 8.5. Sterile solutions can be prepared by a sterile filtration, through a .2μm filter.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
60615PHR1487K0129
description
aminoglycoside antibiotic
description
mixture of Kanamycin A (main component) and Kanamycin B and C
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
10 mg/mL in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycoplasma, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycoplasma, mycobacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
mycoplasma, Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria, mycobacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
-
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kanamycin B sulfate salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)