Przejdź do
B5399
(±)-Baclofen
≥98% (HPLC), GABAB receptor agonist, solid
Synonim(y):
(±)-β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic acid, Lioresal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
292,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
1419,50 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.66
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
214-486-9
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(±)-Baclofen, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to very faintly yellow
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(C(CN)CC(O)=O)C=C1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
InChI key
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
(±)-Baclofen has been used as γ-aminobutyric acid receptor B GABAB receptor agonist:
  • as well as control GABAergic drug to test its protective effects on 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)-induced dopaminergic toxicity
  • to test its effects on in vivo motor function tests and performance of mutant mice
  • to test its excitability effect on dopaminergic (DA) neurons of the ventral tegmental area (VTA)
  • to test its effect in reducing dendritic excitability in Purkinje neurons
Biochem/physiol Actions
Baclofen, a γ-aminobutyric acid (GABA) analog, possesses myorelaxant properties Being a γ-aminobutyric acid receptor B (GABAB) agonist, baclofen may be involved in the potentiation of dendritic potassium K+ channels. It may be useful in blocking transient lower esophageal sphincter relaxation (TLESR) in gastroesophageal reflux disease (GERD). Baclofen may also have scope for treating addictive especially, in alcohol use disorder (AUD).
GABAB receptor agonist; skeletal muscle relaxant; antispastic agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP028B0200000PHR1682
Baclofen British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP028
Baclofen
Baclofen European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
B0200000
Baclofen
Baclofen Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1682
Baclofen
description
≥98% (HPLC), solid
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
solid
form
crystalline powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to very faintly yellow
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)