Przejdź do
B5416
8-Bromo-cyclic adenosine diphosphate ribose
85% (HPLC), lyophilized powder
Synonim(y):
Br-cADP-ribose, Br-cADPR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20BrN5O13P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
620.20
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
85% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Solubility:
H2O: 5 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
85% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white
solubility
H2O: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)OP(=O)(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]5O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C15H20BrN5O13P2/c16-15-20-6-11(17)18-3-19-12(6)21(15)13-9(25)10-5(30-13)2-29-35(26,27)34-36(28,32-10)33-14-8(24)7(23)4(1-22)31-14/h3-5,7-10,13-14,22-25H,1-2H2,(H,26,27)(H2,17,18,19)/t4-,5-,7-,8-,9-,10-,13-,14+,36?/m1/s1
InChI key
PLQQKRPSINJWTK-VNMBDIRDSA-N
Biochem/physiol Actions
An antagonist of cyclic ADP-ribose (cADPR), and an endogenous metabolite of β-NAD+. cADPR has been shown to regulate calcium release from the endoplasmic and sarcoplasmic reticulum. In cells, cADPR is synthesized by ADP-ribosyl cyclase or CD38, a lymphocyte differentiation antigen.
Physical form
Lyophilized powder containing 10-20% sodium phosphate buffer salts
Preparation Note
Prepared enzymatically
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7344PHR2101MAK553
Ribose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2101
Ribose
description
85% (HPLC), lyophilized powder
description
≥90% (HPLC), lyophilized powder
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
sufficient for 100 fluorometric tests
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
form
-
assay
85% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
-
color
-
solubility
H2O: 5 mg/mL
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)