Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 651,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
651,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
off-white
solubility
H2O: >30 mg/mL
originator
Teva
storage temp.
room temp
SMILES string
O.Cl.Cn1c(CCCC(O)=O)nc2cc(ccc12)N(CCCl)CCCl
InChI
1S/C16H21Cl2N3O2.ClH.H2O/c1-20-14-6-5-12(21(9-7-17)10-8-18)11-13(14)19-15(20)3-2-4-16(22)23;;/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3,(H,22,23);1H;1H2
InChI key
TWBJYCLUHINEDN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- a chemotherapy agent for chronic lymphocytic leukemia (CLL) samples to monitor spliced and unspliced gene expression
- an inhibitor to E3 ubiquitin-protein ligase RNF3 (HOIP) in matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF) assay
- a cytotoxic chemotherapeutic drug in high-throughput screening to test interaction with BAY87-2243
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| form powder | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: >30 mg/mL | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?