Przejdź do
B5934
Barbital Buffer
Synonim(y):
Barbital buffer solution, Sodium barbital buffer solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
12 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161703
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32160703
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
When reconstituted to 1 liter each vial produces a 1× running buffer containing 60 mM sodium barbital, pH 8.6.
Quality Segment
form
powder
drug control
Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
Application
Barbital buffer has been used:
  • to cast 1% agarose gels and to run agarose gel electrophoresis
  • to perform electrophoresis for lipoprotein-X (Lp-X) and lipoprotein separation
  • to perform electrophoresis for lipoprotein analysis
Biochem/physiol Actions
The most commonly used buffer for immunoelectrophoresis or immunodiffusion of protein on agarose gels or cellulose acetate. It is also used for separation of serum proteins, lipoproteins and isoenzymes.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T8275
Temazepam analytical standard
Supelco
T8275
Temazepam
description
-
description
analytical standard
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
-
drug control
Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
description
When reconstituted to 1 liter each vial produces a 1× running buffer containing 60 mM sodium barbital, pH 8.6.
description
-
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Por favor, envíenme la composición exacta del Barbital Buffer ref. B5934
    1 answer
    1. This product contains free acid and sodium salt of Barbital. No other buffers or salts have been added. As noted in the 'PROPERTIS' section, when reconstituted to 1 liter each vial produces a 1X running buffer containing 60 mM sodium barbital, pH 8.6.
      Helpful?
  2. Can barbital buffer B5934-12VL be used for the CIE method for Aspergillus precipitin testing?
    1 answer
    1. Barbital buffer has been used for various purposes, including casting 1% agarose gels and running agarose gel electrophoresis, performing electrophoresis for lipoprotein-X (Lp-X) and lipoprotein separation, as well as for lipoprotein analysis. However, there is no information available for using B5934 in a CIE method for Aspergillus precipitin testing.