Przejdź do
B6008
Ponceau BS
Dye content ~60 %, Powder
Synonim(y):
Acid Red 66, Biebrich scarlet WS, Biebrich scarlet sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
390,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H14N4Na2O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
556.48
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-084-5
MDL number:
Colour Index Number:
26905
Beilstein/REAXYS Number:
3883900
390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ponceau BS, Dye content ≥55 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥55%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
red to brown
solubility
ethanol: 1 mg/mL, H2O: >30 mg/mL
εmax
≥19000 at 510 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O7S2.2Na/c27-20-12-5-14-3-1-2-4-18(14)22(20)26-25-19-11-8-16(13-21(19)35(31,32)33)24-23-15-6-9-17(10-7-15)34(28,29)30;;/h1-13,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b24-23+,26-25+;;
InChI key
VVAVKBBTPWYADW-RVTJCSDESA-L
Application
Ponceau BS has been used in Masson′s trichrome stain for the staining of collagen. It has also been used for eosinophil staining.
Biochem/physiol Actions
Ponceau BS is used in Masson′s trichrome staining procedure, along with acid fuchsin, for the labeling of collagen and muscle red.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
96365C06441548087
Ponceau 6R analytical standard
Supelco
96365
Ponceau 6R
USP
USP
1548087
Ponceau 4R
description
Dye content ≥55 %
description
analytical standard
description
Dye content ≥70 %
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
color
red to brown
color
-
color
-
color
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
solubility
ethanol: 1 mg/mL, H2O: >30 mg/mL
solubility
-
solubility
water: soluble 10 mg/mL, dark red
solubility
-
composition
Dye content, ≥55%
composition
-
composition
Dye content, ≥70%
composition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)