Przejdź do
B6032
BIS-TRIS hydrochloride
≥99.0% (titration)
Synonim(y):
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
383,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3580,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H19NO5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.70
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
383,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
5.8-7.2
pKa 
6.5
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5.ClH/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14;/h10-14H,1-7H2;1H
InChI key
VEYRVLHAMHQVTC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Phos-tag SDS-PAGE systems for phosphorylation profiling of proteins with a wide range of molecular masses under neutral pH conditions.: This research introduces the use of BIS-TRIS hydrochloride in Phos-tag SDS-PAGE systems to profile protein phosphorylation. The system operates under neutral pH conditions, making it suitable for analyzing proteins with diverse molecular weights. This method enhances the resolution of phosphorylated proteins, facilitating detailed phosphorylation studies crucial for understanding cellular signaling and protein function (Kinoshita et al., 2012).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
137252B9754108319
description
≥99.0% (titration)
description
EMPROVE® EVOLVE
description
≥98.0% (titration)
description
EMPROVE® EVOLVE
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99%
assay
≥98.0% (titration)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
form
crystalline powder
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
application(s)
-
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)