Przejdź do
B6048
Bufor endonukleazy restrykcyjnej SP
2 ×
Synonim(y):
Restriction Endonuclease Buffer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160701
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
2× buffer contains 200 mM Tris-HCl, pH 7.6, 20 mM MgCl2, 300 mM NaCl, 2 mM dithiothreitol at 37 °C.
form
buffered aqueous solution
concentration
2 ×
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(CNC(Cc1ccccc1)C(N)=O)NC(=O)C(Cc2cnc[nH]2)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(N)Cc5c[nH]c6ccccc56)C(C)C
InChI
1S/C58H77N15O9/c1-32(2)21-39(29-65-46(52(61)76)22-35-13-7-6-8-14-35)69-57(81)48(25-38-28-62-31-67-38)70-50(75)30-66-58(82)51(33(3)4)73-53(77)34(5)68-56(80)47(24-37-27-64-44-18-12-10-16-41(37)44)72-55(79)45(19-20-49(60)74)71-54(78)42(59)23-36-26-63-43-17-11-9-15-40(36)43/h6-18,26-28,31-34,39,42,45-48,51,63-65H,19-25,29-30,59H2,1-5H3,(H2,60,74)(H2,61,76)(H,62,67)(H,66,82)(H,68,80)(H,69,81)(H,70,75)(H,71,78)(H,72,79)(H,73,77)
InChI key
YNZJHLFHFNCZIE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E5014141058T7E1001
description
2 ×
description
≥200 U/uL, for nucleic acid removal at high salt concentration
description
-
description
Gene editing analysis kit with T7 endonuclease digestion and detection by SDS-PAGE
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
concentration
2 ×
concentration
≥200 units/μL
concentration
-
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
description
2× buffer contains 200 mM Tris-HCl, pH 7.6, 20 mM MgCl2, 300 mM NaCl, 2 mM dithiothreitol at 37 °C.
description
-
description
-
description
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)